NOTE
Le programme d’installation tente de configurer le Pare-feu Windows intégré. Par conséquent, le service Pare-feu Windows doit être en cours d’exécution. Si vous devez désactiver le Pare-feu Windows pour une quelconque raison, utilisez le programme Pare-feu Windows du Panneau de configuration (Panneau de configuration\Système et sécurité\Pare-feu Windows), mais ne désactivez pas le service Pare-feu Windows.
Cette section décrit les paramètres de pare-feu utilisés par Chromeleon.
Chromeleon utilise le Service Partage de port Net.Tcp pour la communication entre les composants logiciels Chromeleon. Le programme de configuration de Chromeleon lance donc ce service et modifie le Type de démarrage en Automatique.
La plupart des composants logiciels Chromeleon utilisent le Port TCP 1325 (qui est assigné par l’IANA pour l’utilisation de Thermo Fisher Scientific, reportez-vous à http://www.iana.org/assignments/port-numbers).
Le port 1325 est ajouté à la liste Exceptions en tant que Chromeleon 7 Services.
Sur le système d’exploitation Windows pris en charge, la configuration autorise les éléments suivants :
  • port d’entrée local 1325 ;
  • port de sortie distant 1325.
Cela s’applique à la fois aux profils publics et de domaine (à configurer dans les paramètres Avancés du Pare-feu Windows).
Les composants logiciels suivants sont aussi ajoutés à la liste Exceptions :
  • Composants de Chromeleon :
    • Chromeleon 7 Real Time Kernel (CmDriver.exe)
    • Chromeleon 7 Device Driver Host (CmDDKHost.exe)
  • Composants de SQL Server :
    • SQL Database Service (sqlservr.exe)
    • SQL Browser (sqlbrowser.exe)
Autres composants
  • Accela™ PDA Manager (PDAManager.exe)
Quand le contrôle ISQ™ est spécifié :
  • ISQ (ISQ.InstControlServer.exe)
  • ISQ Dashboard (ISQ.Dashboard.exe)
  • ISQ Instrument Control App (ISQ.InstrumentControlApp.exe)
Quand le contrôle TSQ-8000™ est spécifié :
  • TSQ (TSQ.InstControlServer.exe)
  • TSQ Dashboard (TSQ.Dashboard.exe)
  • TSQ Instrument Control App (TSQ.InstrumentControlApp.exe)
REMARQUE
Le programme de configuration de Chromeleon ne peut pas configurer les pare-feu tiers. Ces derniers doivent être configurés manuellement.
Les pare-feu tiers peuvent causer des problèmes lors du processus d’installation. Veillez à ce que les pare-feux tiers soient désactivés. Il est recommandé de laisser le Pare-feu Windows (intégré) activé.
En fonction des instruments configurés, des exceptions et des règles de pare-feu supplémentaires pourraient se révéler nécessaires. Tous les détails sont disponibles dans l’Aide de Chromeleon 7.