Le programme de recherche de spectre de masse NIST n’est pas inclus dans le programme de configuration de Chromeleon. Si vous avez fait l’acquisition d’une copie complète de l’une des bibliothèques NIST MS, l’installation de la bibliothèque comprend également l’installation des logiciels NIST Mass Spectral Search et AMDIS.
Si nécessaire, par exemple pour la recherche de MS Library, vous pouvez installer manuellement une version de démonstration du programme à partir du support d’installation (dans le dossier Tools (Outils) du support d’installation de Chromeleon).
REMARQUE
La mise à niveau depuis une version antérieure de Chromeleon vers Chromeleon 7.2 SR5 ou supérieure peut désinstaller le programme de recherche de spectre de masse NIST (si installé) de votre ordinateur.
- Le cas échéant, réinstallez le programme de recherche de spectre de masse NIST après la mise à niveau de Chromeleon.