Pour une sécurité optimale, maintenez toujours vos systèmes à jour avec les derniers rollups et les mises à jour de sécurité mensuels de Windows. Cependant, il est toujours possible qu’une mise à jour puisse avoir un effet sur le fonctionnement de Chromeleon. Par exemple, les transactions de base de données peuvent être interrompues par la mise à jour de Microsoft SQL Server™ Express et le contrôle d’instrument peut être interrompu par la mise à jour des composants système associés.
REMARQUE
Thermo Fisher Scientific ne valide pas formellement les rollups ou les mises à jour de sécurité mensuels de Windows. L’installation et l’exécution mensuelle des rollups et mises à jour de sécurité relèvent de la responsabilité de l’utilisateur. La compatibilité avec chaque rollup et mise à jour de sécurité mensuels ne peut être garantie.
Installez les rollups et mises à jour de sécurité mensuels Windows dès que possible pour réduire la période de vulnérabilité. Vous devez rapidement tester les rollups et mises à jour de sécurité mensuels dans le contexte de l’installation et des procédures d’exploitation du laboratoire.
Procédure
- Installez le rollup ou la mise à jour de sécurité mensuel Windows et Chromeleon sur un PC de test.
- Exécutez les processus Chromeleon Installation Qualification (IQ) et Chromeleon Operational Qualification (OQ) dans la Chromeleon Console via Tools > Station Qualification. Plus d’information sur la qualification de la station de travail est fournie dans Chromeleon 7 Help > Administering Chromeleon > Station Qualification.
- Effectuez des tests de Performance Qualification supplémentaires en fonction des procédures de votre laboratoire.