Le mécanisme de licence de Chromeleon 7 est différent de celui de Chromeleon 6.8 et des versions antérieures, y compris toutes les versions PeakNet 6. Il utilise encore une clé de licence USB (dongle), mais au lieu d’un code de clé, Chromeleon 7 requiert l’installation d’un fichier de licence correspondant.
La dernière génération de clés de licence Chromeleon 6 (dongles USB verts) peut être utilisée avec Chromeleon 7 si un fichier de licence correspondant est disponible.
Il est possible de mettre à niveau toute clé de licence Chromeleon/PeakNet précédente à une clé USB Chromeleon 7 conjointement avec une mise à niveau logicielle.