Pour pouvoir utiliser Chromeleon, vous devez disposer d’une licence valide pour la version logicielle que vous êtes sur le point d’installer.
Une licence Chromeleon 7 contient deux composants :
- un composant matériel appelé clé de licence USB (dongle) ;
- un fichier de licence qui contient les informations de licence.
Pour activer une licence valide, les deux composants doivent être disponibles et posséder le même numéro de série.
Vous serez invité à insérer la clé de licence et à fournir un fichier de licence pendant le processus d’installation du logiciel. Si vous ne les avez pas sous la main, vous pouvez activer la licence plus tard.