Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une des opérations suivantes :
  • activer un poste Chromeleon 7 à l’aide d’un dongle Chromeleon 6 (vert) ;
  • activer un poste Chromeleon 7 à l’aide d’un dongle Chromeleon 7 (bleu clair) qui a déjà été utilisé auparavant ;
  • modifier la licence pour un poste Chromeleon 7, par exemple, si un nouveau fichier de licence a été reçu à la suite d’une mise à niveau ou lors du déplacement d’une licence sur un autre ordinateur.
REMARQUE
Assurez-vous de détenir le fichier de licence que vous souhaitez utiliser. Le numéro de série du fichier de licence doit correspondre au numéro de série du dongle.
Prérequis
  1. Chromeleon 7 doit avoir été installé.
Procédure
  1. Connectez le dongle à un port USB du PC.
  2. Il se peut que l’Assistant Ajout de nouveau matériel détecté de Windows s’ouvre et installe les pilotes nécessaires.
  3. Ouvrez Administration Console :
  4. Sélectionnez Démarrer > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.
  5. Sélectionnez License Manager.
  6. Sélectionnez le lien Update License File (Remise à niveau du fichier de licence), puis cherchez le fichier de licence que vous souhaitez utiliser.
  7. Choisissez le fichier, puis sélectionnez Open (Ouvrir).
  8. Le fichier de licence est copié à l’emplacement souhaité.
  9. Pour contrôler les licences installées, sélectionnez License Overview (Vue d’ensemble des licences).
  10. La colonne Total doit afficher le nombre approprié d’options sous licence.
  11. Stockez votre fichier de licence à un emplacement sûr.
  12. Vous en aurez peut-être besoin ultérieurement, par exemple, si vous souhaitez déplacer la licence sur un autre ordinateur ou lors de la restauration de votre poste Chromeleon à la suite d’une panne de disque dur.