Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou mettre à jour un poste Chromeleon 7 à l’aide d’un dongle bleu clair qui n’a encore jamais été utilisé et contient donc encore le fichier de licence correspondant.
Prérequis
  1. Assurez-vous que Chromeleon 7 est déjà installé.
Procédure
  1. Connectez le dongle à un port USB du PC sur lequel la licence sera utilisée.
  2. Il se peut que l’Assistant Ajout de nouveau matériel détecté de Windows s’ouvre et installe les pilotes nécessaires.
  3. Au bout de quelques secondes, le fichier de licence est automatiquement déplacé (sans avertissement) sur l’ordinateur à l’emplacement approprié.
  4. Pour contrôler les licences installées, lancez l’Administration Console.
  5. Sélectionnez Démarrer > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.
  6. Sélectionnez License Overview (Vue d’ensemble des licences).
  7. La colonne Total doit afficher le nombre approprié d’options sous licence.
  8. Sauvegardez votre fichier de licence et stockez-le à un emplacement sûr.
  9. Vous en aurez peut-être besoin ultérieurement, par exemple, si vous souhaitez déplacer la licence sur un autre ordinateur ou lors de la restauration de votre poste Chromeleon à la suite d’une panne de disque dur.
  10. La section Fichier de licence décrit l’emplacement où vous pouvez trouver le fichier de licence qui a été déplacé de la clé à l’ordinateur.