ATTENTION
Les étapes suivantes suppriment toutes les données Chromeleon stockées localement (incluant les chromatogrammes, les ePanels personnalisés, la configuration des instruments, la base de données utilisateurs, etc.) de l’ordinateur.
- Si vous souhaitez enregistrer les données, suivez les étapes indiquées à la section Administering Chromeleon > Backing Up Data > Backup Procedure and Data File Location de l’Aide de Chromeleon 7 avant de poursuivre.
Redémarrez l’ordinateur ou arrêtez le service SQL Server (SQLEXPRESS), puis supprimez le dossier suivant : C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon.
REMARQUE
Si vous avez créé des coffres de données locaux à des emplacements autres que le chemin par défaut, vous devez les supprimer séparément.