Vous pouvez supprimer les fichiers du programme Chromeleon de votre ordinateur en suivant les instructions ci-dessous.
NOTE
Ces étapes ne suppriment que les composants logiciels. Tous vos paramètres et données sont conservés. L’avantage est que vous pouvez désinstaller le logiciel en toute sécurité sans affecter vos données.
Procédure
- Insérez le disque d’installation Chromeleon dans le PC.
- Sélectionnez Exécuter Install.
- Cela lance le programme de configuration de Chromeleon en Maintenance Mode (Mode Maintenance).
- Vous pouvez aussi sélectionner Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités. Double-sélectionnez le programme Thermo Chromeleon actuel.
- Cela lance le programme de configuration de Chromeleon en Maintenance Mode (Mode Maintenance).
- Sélectionnez Uninstall (Désinstaller).
- Suivez les instructions à l’écran pour supprimer le programme de l’ordinateur.
REMARQUE
La désinstallation de Chromeleon ne supprime pas les pilotes d’instruments MS Thermo Scientific qui ont été installés manuellement.