Lorsque le User Mode (Mode utilisateur) est activé, il est nécessaire de se connecter pour ouvrir Chromeleon. De plus, vous pouvez configurer quelles ressources (comme les données et instruments) certains utilisateurs peuvent utiliser (Access Groups [Accès groupes]) et ce qu’ils ont le droit de faire (Roles [Rôles]).
Deux étapes simples sont nécessaires pour travailler en User Mode (Mode utilisateur) :
- Activation du mode utilisateur
- Configuration du mode utilisateur
Pour activer le mode utilisateur :
Procédure
- Dans le volet de gauche de l’Administration Console, sélectionnez Organizational Units > Global Policies (Unités organisationnelles > Politiques globales).
- Dans le volet de droite, dans la liste des politiques, sélectionnez User Mode (Mode utilisateur).
- Cochez la case Enable User mode (Activer Mode utilisateur).
- Pour enregistrer le réglage, sélectionnez Save Policies (Enregistrer les politiques).
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, saisissez les références d’un utilisateur Chromeleon qui possède le privilège pour Manage Global Policies (Gestion des politiques globales). Pour les références par défaut, consultez la remarque ci-dessous.
Pour configurer le mode utilisateur :
Procédure
- Dans le volet de gauche de l’Administration Console, développez l’arborescence User Database (Base de données des utilisateurs).
- Utilisez les sous-catégories pour configurer la gestion utilisateurs.
REMARQUE
Le User Name (Nom d’utilisateur) et le Password (Mot de passe) par défaut sont cmadmin et admin.
- Modifiez le mot de passe, notez-le et stockez-le à un emplacement sûr.
- Utilisez ce compte en cas d’urgence, par exemple lorsque les administrateurs ordinaires oublient leur mot de passe ou se bloquent de certaines zones.
NOTE
Pour en savoir plus sur la manière de créer des comptes utilisateur, définir des groupes d’accès et des rôles, consultez Aide de Chromeleon 7 > Administering Chromeleon > User Management.
Il y a un exemple de base de données utilisateurs sur le disque d’installation : \Contributed Content\User Management Templates\User Management.
La base de données utilisateurs est un fichier XML crypté (UserDb.EXML) qui est enregistré à l’emplacement suivant :
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\UserManagement
REMARQUE
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l’emplacement et le nom du fichier XML crypté.