Data Vault Manager est un outil Chromeleon qui vous aide dans les tâches suivantes :
  • Création d’un nouveau coffre de données (Création d’un coffre de données standard) :
    • pour avoir des coffres de données avec et sans data audit trails ou gestion de versions ;
    • pour séparer les données à un niveau élevé.
    • NOTE
      Vous pouvez séparer les données entre plusieurs dossiers dans le même coffre de données et définir différents droits d’accès / privilèges pour les différents dossiers.
    • Pour gagner de l’espace, vous souhaitez déplacer (archiver) des données depuis votre coffre de données « en direct ».
  • REMARQUE
    La partie base de données d’un coffre de données standard a une limite de 10 Go. La base de données stocke les informations sur les échantillons, les méthodes et les pistes d’audit, mais pas les données brutes.
  • NOTE
    Ne créez pas trop de coffres de données. L’exécution de requêtes (recherche de données) est plus efficace si les données ne sont pas éparpillées dans plusieurs coffres de données, car les requêtes ne fonctionnent que dans un seul coffre de données à la fois.
  • Installation ou désinstallation d’une source de données Chromeleon 6 (Installation des sources de données de Chromeleon 6) : il se peut que vous vouliez installer des sources de données Chromeleon 6 (en lecture seule) qui existent localement ou sur le réseau.
  • Installation ou désinstallation d’un coffre de données Chromeleon 7 : le Discovery Service trouve automatiquement les coffres de données Chromeleon 7 dans le domaine. L’installation ou la désinstallation manuelles ne sont nécessaires que pour les tâches administratives avancées, comme déplacer ou renommer un coffre de données. Ces tâches ne sont pas abordées dans le présent document.
Pour lancer Data Vault Manager :
Procédure
  1. Ouvrez Administration Console.
  2. Sélectionnez Local Machine (Machine locale) dans le volet de gauche.
  3. Sélectionnez Manage Data Vaults (Gérer les coffres de données) dans le volet de droite.
  4. Vous pouvez aussi sélectionner Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Data Vault Manager.
  5. Data Vault Manager s’ouvre dans une fenêtre séparée.
Illustration Lancement de Data Vault Manager
Lancement de Data Vault Manager