Sur les ordinateurs qui sont physiquement connectés aux instruments (postes de travail Chromeleon et postes Instrument Controller), en particulier s’ils sont commandés à distance à partir d’un autre ordinateur avec Chromeleon (un poste Remote Client [Client distant]), Thermo Fisher Scientific recommande de démarrer l’Instrument Controller Service à chaque fois que l’ordinateur démarre.
NOTE
Si l’ordinateur n’est pas connecté physiquement aux instruments (postes Data Client [Client de données] et Remote Client [Client distant] Chromeleon), ne suivez pas ces étapes, qui entraîneraient l’utilisation de ressources supplémentaires inutiles de l’ordinateur.
Pour activer le démarrage automatique d’Instrument Controller Service :
Procédure
- Ouvrez Services Manager en effectuant un clic droit sur l’icône Chromeleon (dans la zone de notification de la barre des tâches) ou en sélectionnant : Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.
- Cochez la case Start service at system start (Démarrer le service lors du démarrage du système).
- Pour lancer le service à ce moment-là, sélectionnez le bouton Start Instrument Controller (Démarrer Instrument Controller) dans Services Manager.
- Fermez Services Manager.