L’icône Chromeleon figure à côté de l’horloge dans la zone de notification (également appelée barre d’état) de la barre des tâches de Windows. C’est la version réduite de Services Manager. Ses fonctionnalités sont les suivantes :
  • elle permet d’ouvrir facilement la fenêtre Services Manager (en sélectionnant ou en cliquant avec le bouton droit ou gauche de la souris sur l’icône) ;
  • l’icône et son infobulle indiquent le statut du service Instrument Controller Service ;
  • son menu contextuel fournit un raccourci pour démarrer ou arrêter l’Instrument Controller Service et lancer l’Instrument Configuration Manager.
Si l’icône Chromeleon n’est pas présente dans la zone de notification, lancez le programme en sélectionnant Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.