Le Chromeleon Services Manager effectue les opérations suivantes :
- l’affichage du statut général des composants de service de Chromeleon ;
- la création d’un point de départ pour le travail de configuration relatif à la commande des instruments.
NOTE
Pour plus d’informations à propos des services Chromeleon, consultez la section Glossary (Glossaire) de l’Aide de Chromeleon 7.
En général, le Services Manager se lance automatiquement. Il apparaît sous forme réduit comme icône Chromeleon dans la barre de tâches Windows à côté de l’horloge dans la zone de notification (aussi appelée barre d’état).
Pour ouvrir la fenêtre Chromeleon Services Manager, cliquez avec le bouton gauche (ou droit) de la souris sur l’icône Chromeleon.
Si l’icône Chromeleon n’est pas présente, vous pouvez démarrer Services Manager en sélectionnant Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager.
Le fait de fermer la fenêtre Chromeleon Services Manager la réduit à l’icône Chromeleon.
Si un service Chromeleon ne démarre pas automatiquement, même si la case Start service on system start (Démarrer le service au démarrage du système) est cochée, démarrez le service manuellement :
Procédure
- Windows 10 : Saisissez services.msc dans la case Rechercher sur le Web et dans Windows.
- Windows 8.1 Pro : sélectionnez Démarrer et saisissez services.msc dans la case de recherche.
- Dans les résultats de la recherche, sélectionnez services.msc.
- La fenêtre Services s’ouvre.
- Dans la liste sur le côté droit de la fenêtre Services, double-sélectionnez le service Chromeleon respectif.
- Sélectionnez Démarrer.
REMARQUE
Si SQLEXPRESS et le Data Vault Service ne démarrent pas, commencez par lancer SQLEXPRESS, puis démarrez le Data Vault Service. Si vous démarrez le Service Data Vault, les coffres de données risquent de ne pas être disponibles.