Vous pouvez démarrer tout le travail de configuration de Chromeleon 7 à partir de deux points de départ :
  • à partir de Chromeleon Services Manager, qui est un outil Chromeleon qui apparaît réduit sous forme de l’icône Chromeleon dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows ;
  • à partir de l’Administration Console, qui est un outil Chromeleon qui peut être lancé par l’intermédiaire du menu Start (Démarrer).