Les codes de sortie indiquent le niveau de réussite d’une commande. Le tableau suivant fournit les codes de sortie pour Install.exe.
Tableau Codes de sortie pour Install.exe.
État de configuration
Redémarrage non nécessaire
Redémarrage nécessaire
Description
Success
0x00000000
[0]
0x00000bc2
[3010]
Installation réussie.
Success but incomplete
0x80040000
[-2147221504]
0x80048000
[-2147188736]
Installation réussie des packages essentiels, mais au moins un package non essentiel a échoué.
Block
0x80044000
[-2147205120]
0x8004c000
[-2147172352]
Une condition bloquante a été rencontrée lors de l’installation.
Cancel
0x00000642
[1602]
0x80048642
[-2147187134]
L’installation a été annulée ou UAC a échoué ou expiré.
Incomplete – restart required
Sans objet
0x80048bc7
[-2147185721]
Un redémarrage est nécessaire avant de pouvoir continuer l’installation.
Failure
0x00000643
[1603]
0x80048643
[-2147187133]
Une erreur fatale s’est produite lors de l’installation.