L’exemple ci-après correspond à un fichier de réponse présentant les caractéristiques suivantes :
  • installation de Chromeleon dans un dossier spécifique ;
  • installation de composants logiciels facultatifs sélectionnés (Agilent ICF), à l’exclusion de certains composants standards (Thermo Scientific Accela PDA Boot Utility) ;
  • blocage de la mise à jour des schémas des coffres de données locaux ;
  • définition d’un domaine Chromeleon.
Illustration Exemple de fichier de réponse
Exemple de fichier de réponse