La plupart des instruments Thermo Scientific sont connectés au PC ou entre eux par USB. Certains instruments (comme les détecteurs qui acquièrent les données à grande vitesse) requièrent une connexion USB 2.0. D’autres instruments peuvent être connectés à l’aide de connexions USB 1.1 également.
Certains instruments Thermo Scientific possèdent un concentrateur USB intégré. Le concentrateur peut fonctionner en USB 2.0 ou 1.1 et peut être alimenté ou non.
Les directives suivantes doivent être observées lors de la connexion des modules par USB :
- Les modules avec une connexion USB 2.0 doivent être connectés directement au PC (recommandé pour les détecteurs) ou à un autre module avec un concentrateur USB 2.0.
- Les modules avec une connexion USB 1.1 peuvent être connectés directement au PC ou à un autre module avec n’importe quel concentrateur USB.
- Un concentrateur alimenté continue de fonctionner lorsque le module est éteint, conservant les communications pour les périphériques connectés au concentrateur.
- Un concentrateur non alimenté conserve seulement les connexions lorsque le périphérique est allumé.
Le fichier List of Supported Instruments (Liste des instruments pris en charge) (reportez-vous au dossier Documents du disque d’installation) indique le type de connexion nécessaire à chaque instrument (et le type de connexion qu’il fournit s’il a un concentrateur).