Ce chapitre explique comment installer des instruments de chromatographie qui sont connectés au PC via USB.
Chromeleon peut commander des instruments de chromatographie venant d’autres fabricants. Le fichier List of Supported Instruments dans le dossier Documents du disque d’installation fournit une vue d’ensemble de ces instruments. La configuration et les exigences varient pour chaque module. L’aide Chromeleon Instrument Configuration Manager fournit des informations sur les modules pris en charge et la manière de les installer.
ATTENTION
Ne connectez pas de nouveaux instruments ou modules via USB à votre PC tant que l’installation du logiciel n’est pas terminée et que le processus Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Qualification de l’installation) n’est pas terminé et réussi.
Pour configurer un système connecté via USB, procédez comme suit :
Procédure
- Connectez tous les modules entre eux et au PC selon les instructions de fonctionnement des modules et la section Connexion de modules via USB.
- Chargez les pilotes USB pour les modules selon la section Chargement du pilote USB pour un module.
- Ajoutez vos instruments de chromatographie à la configuration système à l’aide d’Instrument Configuration Manager selon la section Configuration des instruments et des modules.