Pilotes de spectrométrie de masse
Pour Chromeleon 7.2.10, les pilotes de spectrométrie de masse sont fournis sous forme de programmes d’installation séparés devant être installés manuellement. Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel MS Software Installation Guide disponible sur le disque d’installation Chromeleon.
Port COM virtuel USB
Certains pilotes Chromeleon requièrent l’installation d’un port COM virtuel USB. Le pilote est fourni sous forme de programme d’installation séparé.
Le dossier USB Virtual COM Port fourni dans le dossier Drivers du support d’installation Chromeleon, contient la version du pilote qui a été testée. Le dossier USB Virtual COM Port contient aussi un fichier ReadMe avec des instructions d’installation.