REMARQUE
Ne connectez pas de nouveaux instruments / modules via USB à votre PC tant que l’installation du logiciel n’est pas terminée et que le processus Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Qualification de l’installation) n’est pas terminé et réussi.
REMARQUE
Certains outils informatiques et logiciels antivirus peuvent bloquer des fichiers système et doivent donc être redémarrés à l’issue de la configuration. L’installation de certains composants tiers (comme Windows Installer et .NET Framework) requiert généralement un redémarrage.
Assurez-vous que toutes les exigences des chapitres Configuration système requise et compatibilité et Configuration de Windows pour Chromeleon 7 sont respectées.
Prérequis
- Toutes les applications se ferment afin de veiller à ce que la configuration puisse mettre à jour les fichiers du système appropriés.
Procédure
- Insérez le disque d’installation dans votre PC.
- La fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) s’ouvre automatiquement. La fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) fournit des liens permettant d’explorer le disque d’installation et de lancer le programme Install.
- Sélectionnez RunInstall.exe (Exécuter) si la fonction AutoPlay (Exécution automatique) du support optique est désactivée.
- Si Microsoft .NET Framework n’est pas encore présent, les fichiers nécessaires sont installés avant le démarrage de l’installation de Chromeleon. Après l’installation du logiciel .NET, un redémarrage est requis.
- Si le logiciel .NET respectif est déjà présent sur l’ordinateur, la fenêtre du programme de configuration de Chromeleon se lance.
- Après avoir examiné les license terms and conditions (conditions générales de la licence), cochez la case I agree to the license terms and conditions (J’accepte les conditions générales de la licence).
- Les boutons Install (Installer) et Advanced options (Options avancées) sont à présent activés.
- Sélectionnez Install (Installer) pour lancer l’installation par défaut de Chromeleon, qui inclut tous les composants logiciels nécessaires pour commander la plupart des instruments Thermo Scientific, pour consulter les méthodes des instruments de spectrométrie de masse Thermo Scientific et pour commander des instruments tiers.
- Le bouton Advanced options (Options avancées) vous permet d’installer divers composants logiciels facultatifs.
NOTE
Lorsque vous sélectionnez Install (Installer), un message User Account Control (Contrôle de compte d’utilisateur, UAC) s’affiche. Si vous ne le prenez pas en compte, ce message disparaît automatiquement au bout de 2 minutes et vous devrez confirmer si vous souhaitez annuler la configuration. Sélectionnez No (Non) pour poursuivre l’installation. Pour éviter cela, il est recommandé de surveiller l’installation jusqu’à l’affichage de l’invite UAC.
- Vous pouvez installer les composants logiciels facultatifs à tout moment par la suite.
- Vous trouverez des informations détaillées sur l’installation des pilotes de spectrométrie de masse Thermo Scientific dans le MS Software Installation Guide, qui est également disponible sur le support d’installation Chromeleon.
- Une licence dédiée est requise pour l’application Chromeleon XPS. Pour plus d’informations, consultez l’Aide de Chromeleon 7 et l’Aide de Chromeleon XPS.
- Par défaut, Chromeleon 7 s’installe dans le dossier suivant :
- C:\Programmes\Thermo\Chromeleon (32 bits)
- C:\Programmes (x86)\Thermo\Chromeleon (64 bits)
REMARQUE
Vous pouvez modifier le chemin d’installation dans Advanced options (Options avancées). Cette option n’est disponible qu’à l’installation vierge de Chromeleon. Elle n’est pas disponible si vous mettez Chromeleon à niveau depuis la version 7.2 SR1 ou une version ultérieure.
REMARQUE
L’emplacement d’un logiciel tiers comme Microsoft SQL Server ne peut pas être modifié.
- Le programme de configuration s’exécute et installe les différents logiciels.
- Suivez les instructions à l’écran.
- S’ils ne sont pas déjà présents, les composants logiciels tiers requis sont installés automatiquement lors de la configuration (Systèmes d’exploitation pris en charge et mises à jour Windows).
REMARQUE
L’installation de SQL Server Express et des bibliothèques .NET peut prendre 5 à 20 minutes. L’installation des fichiers Chromeleon prend généralement moins de 5 minutes.
- Veuillez noter que l’installation des pilotes d’instruments USB est susceptible de déclencher un message Sécurité de Windows en fonction de votre système d’exploitation :
- Pour installer le package de pilotes Chromeleon USB, sélectionnez Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « Thermo Fisher Scientific », puis sélectionnez Installer pour continuer.
REMARQUE
Chromeleon vous permet d’ajouter plusieurs codes de licence, à raison d’un code par ligne. Les codes de licence récemment ajoutés ont l’état Pending Activation (En attente d’activation) ou Subscription pending activation (Souscription en attente d’activation), sauf s’il s’agit de codes d’évaluation, auquel cas ils présentent la mention Evaluation (Évaluation) suivie d’une date d’expiration. Ces licences ne nécessitent pas d’activation.
Si la fenêtre de configuration de la licence s’affiche, effectuez l’une des étapes suivantes :
Si vous disposez d’une nouvelle clé de licence et que le fichier de licence est toujours stocké sur la clé :
Procédure
- Insérez la clé de licence dans un port USB de l’ordinateur.
- Attendez que la configuration confirme avoir trouvé la clé et le fichier, et avoir transféré le fichier sur l’ordinateur.
- Enregistrez une copie de sauvegarde du fichier de licence en suivant le lien Save license file (Enregistrer le fichier de licence) dans la boîte de dialogue.
- Sélectionnez Continue (Poursuivre).
Si une clé de licence et un fichier de licence sont tous les deux disponibles, mais que le fichier de licence est invalide ou stocké sur un autre support :
Procédure
- Insérez la clé de licence dans un port USB de l’ordinateur.
- Attendez que la configuration confirme avoir trouvé la clé.
- Sélectionnez Install licence file (Installer le fichier de licence).
- Enregistrez le support original avec le fichier de licence comme copie de sauvegarde.
- Sélectionnez Continue (Poursuivre).
S’il vous manque la clé de licence ou le fichier de licence, ou si les procédures précédentes ont échoué (par exemple, à cause d’une inadéquation entre la clé et le fichier) :
Procédure
- Sélectionnez Skip this step (Ignorer cette étape).
Vous devez fournir une licence à l’issue de la configuration, comme indiqué dans le Guide d’installation de Chromeleon 7 fourni dans le dossier Documents du support d’installation de Chromeleon.
NOTE
L’option Chromeleon Domain Controller (Contrôleur de domaine Chromeleon) concerne les installations de domaine. Contactez Thermo Fisher Scientific pour en savoir plus sur les avantages qu’une installation en réseau de Chromeleon peut fournir à votre laboratoire.