Consultez le document Supported Operating Systems dans le dossier Documents du support d’installation pour obtenir des informations sur les versions de Microsoft .NET Framework™ prises en charge.
REMARQUE
Une connexion Internet est requise pour l’installation de Chromeleon sur un PC avec un système d’exploitation Windows 8.1 Pro ou ultérieur. En l’absence de connexion Internet, vous devez installer manuellement .NET depuis le disque d’installation Windows original.
Si la version .NET requise n’est pas déjà présente, les fichiers nécessaires sont installés avant le démarrage de l’installation de Chromeleon 7. Après l’installation de .NET, un redémarrage est nécessaire.
La Chromeleon Installation Qualification (IQ) rapporte la/les version(s) .NET installée(s).
REMARQUE
Une modification de l’algorithme de Microsoft .NET Framework version 4.8 peut entraîner de très légères différences relatives entre les résultats d’étalonnage qui étaient calculés à l’aide de .NET 4.8 et les résultats obtenus à l’aide des versions .NET Framework précédentes. Ces différences peuvent se rencontrer dans les polynômes de 6e et 7e degrés et uniquement à de très rares occasions.