Consultez le document Supported Operating Systems dans le dossier Documents du support d’installation pour obtenir des informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge pour une utilisation avec Chromeleon 7.
REMARQUE
Assurez-vous que la langue du package Chromeleon correspond à la langue du système d’exploitation installé. Par exemple, installez Chromeleon en chinois sur un système d’exploitation en chinois.
NOTE
Lors de l’installation de Chromeleon sur un système d’exploitation Windows 10 Entreprise/Pro, l’option Activer le démarrage rapide (recommandé) doit être désactivée dans les options d’arrêt de Windows 10. Ceci permet au Chromeleon Instrument Controller Service de s’arrêter correctement au moment de l’arrêt du système et prévient d’éventuels problèmes de connexion d’instrument lorsque l’ordinateur est redémarré.